2-Brom-6-chlor-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53547-1G
PC53547-5G
PC53547-25G
APOSPC53547-1GEA
0
EUR
APOSPC53547-1G
APOSPC53547-5G
APOSPC53547-25G
2-Brom-6-chlor-4-(trifluormethoxy)anilin
2-Brom-6-chlor-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₄BrClF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16618925 CAS-Nummer: 1228108-74-4 |