Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5355-25G
PC5355-5G
APOSPC5355-25GEA
577
EUR
APOSPC5355-25G
APOSPC5355-5G
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Formel:
C₃H₃F₅O₂·xH₂O Siedepunkt: 93…94 °C Schmelzpunkt: 53…54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00792902 CAS-Nummer: 422-63-9 EINECS: 207-020-0 |