2,4-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-DL-2,4-DiF-Phg-OH, 2-Amino-2-(2,4-difluorophenyl)ethanoic acid, 2-Amino-2-(2,4-difluorophenyl)acetic acid, Amino(2,4-difluorophenyl)acetic acid
PC5357-1G
PC5357-250MG
PC5357-5G
APOSPC5357-1GEA
50.9
EUR
APOSPC5357-1G
APOSPC5357-250MG
APOSPC5357-5G
2,4-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
2,4-Difluoro-DL-phenylglycine
Formel:
C₈H₇F₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02662503 CAS-Nummer: 240409-02-3 |