3-Chloro-1-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53581-1G
APOSPC53581-1GEA
241
EUR
APOSPC53581-1G
3-Chloro-1-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
3-Chloro-1-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
Formel:
C₆H₃ClF₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29042535 CAS-Nummer: 1823183-80-7 |