4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol, 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC53582-1G
APOSPC53582-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53582-1G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol 95+%
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Formel: C₅H₃F₃N₂OS
Molecular Weight: 196,10 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00112978
CAS-Nummer: 368-54-7