8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53585-250MG
APOSPC53585-250MGEA
109
EUR
APOSPC53585-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Formel:
C₇H₃ClF₃N₃O Molecular Weight: 237,566 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12406875 CAS-Nummer: 1428532-93-7 |