Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53609-1G
PC53609-250MG
PC53609-5G
APOSPC53609-1GEA
0
EUR
APOSPC53609-1G
APOSPC53609-250MG
APOSPC53609-5G
Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate 98%
Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate
Formel:
C₈H₅ClFNO₄ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12172989 CAS-Nummer: 1070893-15-0 |