3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5361-1G PC5361-250MG PC5361-5G
APOSPC5361-1GEA 128 EUR
APOSPC5361-1G APOSPC5361-250MG APOSPC5361-5G
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂BrClF₃N
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226615
CAS-Nummer: 1159512-34-1