Methyl 4,5-difluoro-2-nitro-benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 4,5-difluoro-2-nitrobenzoate
PC53622-25G
APOSPC53622-25GEA
78.3
EUR
APOSPC53622-25G
Methyl 4,5-difluoro-2-nitro-benzoate 95%
Methyl 4,5-difluoro-2-nitro-benzoate
Formel:
C₈H₅F₂NO₄ Molecular Weight: 217,126 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11042825 CAS-Nummer: 1015433-96-1 |