Palladium(II)trifluoracetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Trifluoressigsäure Palladium(II)salz
PC5367-1G PC5367-5G
APOSPC5367-1GEA 102 EUR
APOSPC5367-1G APOSPC5367-5G
Palladium(II)trifluoracetat 98%
Palladium(II)trifluoracetat
Formel: C₄F₆O₄Pd
Schmelzpunkt: 210 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013204
CAS-Nummer: 42196-31-6