2-Brom-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC5383-250MG
APOSPC5383-250MGEA
14.7
EUR
APOSPC5383-250MG
2-Brom-3'-(trifluormethyl)acetophenon
2-Brom-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₆BrF₃O Molecular Weight: 267,04 g/mol Siedepunkt: 64…72 °C/0,07mmHg Schmelzpunkt: 20…23 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03094283 CAS-Nummer: 2003-10-3 UN: 3261 ADR: 8,III |