6-Amino-5-fluoroindolin-2-one ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540003-250MG
APOSPC540003-250MGEA
87
EUR
APOSPC540003-250MG
6-Amino-5-fluoroindolin-2-one ≥97%
6-Amino-5-fluoroindolin-2-one
Formel:
C₈H₇FN₂O Molecular Weight: 166,152 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12924695 CAS-Nummer: 150544-01-7 |