4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-2-carbonitrile ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540004-250MG
APOSPC540004-250MGEA 165 EUR
APOSPC540004-250MG
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-2-carbonitrile ≥97%
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₂F₃N₃
Molecular Weight: 173,095 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD26386355
CAS-Nummer: 1206459-86-0