4-Fluoro-1H-indole-5-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540008-250MG
APOSPC540008-250MGEA
318
EUR
APOSPC540008-250MG
4-Fluoro-1H-indole-5-carboxylic acid ≥98%
4-Fluoro-1H-indole-5-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆FNO₂ Molecular Weight: 179,148 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12924428 CAS-Nummer: 908600-72-6 |