(6,7-Difluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540010-250MG
APOSPC540010-250MGEA
302
EUR
APOSPC540010-250MG
(6,7-Difluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine ≥98%
(6,7-Difluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
Formel:
C₈H₇F₂N₃ Molecular Weight: 183,158 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD22564762 CAS-Nummer: 1201769-17-6 |