5-(Trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540019-250MG
APOSPC540019-250MGEA
125
EUR
APOSPC540019-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98%
5-(Trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₆F₃NO Molecular Weight: 213,156 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09954785 CAS-Nummer: 468718-16-3 |