6-Bromo-4-fluoroquinoline ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540021-250MG
APOSPC540021-250MGEA
195
EUR
APOSPC540021-250MG
6-Bromo-4-fluoroquinoline ≥97%
6-Bromo-4-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₅BrFN Molecular Weight: 226,045 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD29921328 CAS-Nummer: 1713240-89-1 |