4-Bromo-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540022-250MG
APOSPC540022-250MGEA
115
EUR
APOSPC540022-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one ≥97%
4-Bromo-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel:
C₉H₆BrFO Molecular Weight: 229,046 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18208170 CAS-Nummer: 935681-01-9 |