6-Bromo-8-fluorochroman-4-one ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540028-250MG
APOSPC540028-250MGEA
89.9
EUR
APOSPC540028-250MG
6-Bromo-8-fluorochroman-4-one ≥97%
6-Bromo-8-fluorochroman-4-one
Formel:
C₉H₆BrFO₂ Molecular Weight: 245,045 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11207542 CAS-Nummer: 1092348-68-9 |