7-Bromo-8-fluorochroman-4-one ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540029-250MG
APOSPC540029-250MGEA
148
EUR
APOSPC540029-250MG
7-Bromo-8-fluorochroman-4-one ≥97%
7-Bromo-8-fluorochroman-4-one
Formel:
C₉H₆BrFO₂ Molecular Weight: 245,045 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11518510 CAS-Nummer: 1092350-77-0 |