6-Chlor-2-fluor-3-iodpyridin ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540030-250MG
APOSPC540030-250MGEA 128 EUR
APOSPC540030-250MG
6-Chlor-2-fluor-3-iodpyridin ≥97%
6-Chlor-2-fluor-3-iodpyridin
Formel: C₅H₂ClFIN
Molecular Weight: 257,43 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12922962
CAS-Nummer: 1187732-65-5