6-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540035-250MG
APOSPC540035-250MGEA
92.8
EUR
APOSPC540035-250MG
6-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol ≥97%
6-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol
Formel:
C₆H₃BrClFO Molecular Weight: 225,443 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28734041 CAS-Nummer: 1805518-71-1 |