4-Bromo-2-(difluoromethoxy)-6-methylpyridine ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540037-250MG
APOSPC540037-250MGEA
284
EUR
APOSPC540037-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)-6-methylpyridine ≥97%
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)-6-methylpyridine
Formel:
C₇H₆BrF₂NO Molecular Weight: 238,029 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD21605151 CAS-Nummer: 1227184-58-8 |