Methyl 6-bromo-2-fluoro-3-methylbenzoate ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540039-250MG
APOSPC540039-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC540039-250MG
Methyl 6-bromo-2-fluoro-3-methylbenzoate ≥97%
Methyl 6-bromo-2-fluoro-3-methylbenzoate
Formel: C₉H₈BrFO₂
Molecular Weight: 247,061 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD24848718
CAS-Nummer: 1437780-03-4