3-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540040-250MG
APOSPC540040-250MGEA
142
EUR
APOSPC540040-250MG
3-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester ≥98%
3-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₈BFO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16996297 CAS-Nummer: 1417301-67-7 |