(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyridin-4-yl)boronic acid > 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540043-250MG
APOSPC540043-250MGEA 208 EUR
APOSPC540043-250MG
(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyridin-4-yl)boronic acid > 98%
(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyridin-4-yl)boronic acid
Formel: C₅H₅BFNO₃
Molecular Weight: 156,908 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD16611113
CAS-Nummer: 1427305-76-7