2-Amino-3-(difluoromethoxy)phenol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540048-100MG
APOSPC540048-100MGEA
627
EUR
APOSPC540048-100MG
2-Amino-3-(difluoromethoxy)phenol ≥98%
2-Amino-3-(difluoromethoxy)phenol
Formel:
C₇H₇F₂NO₂ Molecular Weight: 175,133 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32639683 CAS-Nummer: 1597140-36-7 |