5-Chloro-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540055-100MG
APOSPC540055-100MGEA
753
EUR
APOSPC540055-100MG
5-Chloro-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine ≥98%
5-Chloro-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Formel:
C₈H₄ClF₃N₂ Molecular Weight: 220,579 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2064217-73-6 |