6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540056-100MG
APOSPC540056-100MGEA 0 EUR
APOSPC540056-100MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine ≥98%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel: C₇H₃ClF₃N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28677466
CAS-Nummer: 1431720-68-1