2,2-Difluoro-2-(quinolin-6-yl)acetic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540058-100MG
APOSPC540058-100MGEA
0
EUR
APOSPC540058-100MG
2,2-Difluoro-2-(quinolin-6-yl)acetic acid ≥98%
2,2-Difluoro-2-(quinolin-6-yl)acetic acid
Formel:
C₁₁H₇F₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19688050 CAS-Nummer: 1093341-40-2 |