5-Bromo-2-fluoroisophthalonitrile ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540059-100MG
APOSPC540059-100MGEA
521
EUR
APOSPC540059-100MG
5-Bromo-2-fluoroisophthalonitrile ≥98%
5-Bromo-2-fluoroisophthalonitrile
Formel:
C₈H₂BrFN₂ Molecular Weight: 225.017 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28141754 CAS-Nummer: 1250411-83-6 |