6-Bromo-8-fluoroisoquinoline ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540061-100MG
APOSPC540061-100MGEA 112 EUR
APOSPC540061-100MG
6-Bromo-8-fluoroisoquinoline ≥98%
6-Bromo-8-fluoroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrFN
Molecular Weight: 226.045 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28125257
CAS-Nummer: 1258833-77-0