Ethyl 5-chloro-7-fluoro-1H-indole-2-carboxylate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540065-100MG
APOSPC540065-100MGEA
264
EUR
APOSPC540065-100MG
Ethyl 5-chloro-7-fluoro-1H-indole-2-carboxylate ≥98%
Ethyl 5-chloro-7-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉ClFNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22205716 CAS-Nummer: 1204501-37-0 |