5-(Benzyloxy)-2-fluoropyridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Benzyloxy-2-fluoropyridine
PC540073-100MG
APOSPC540073-100MGEA
179
EUR
APOSPC540073-100MG
5-(Benzyloxy)-2-fluoropyridine ≥98%
5-(Benzyloxy)-2-fluoropyridine
Formel:
C₁₂H₁₀FNO Molecular Weight: 203.212 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24171051 CAS-Nummer: 1204483-95-3 |