1-Ethyl-2-fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540075-1G
APOSPC540075-1GEA 412 EUR
APOSPC540075-1G
1-Ethyl-2-fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene ≥98%
1-Ethyl-2-fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene
Formel: C₉H₁₀FNO₃
Molecular Weight: 199,179 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16658623
CAS-Nummer: 1089282-52-9