(1S)-1-Cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-1-Cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride
PC540077-100MG
APOSPC540077-100MGEA
74.1
EUR
APOSPC540077-100MG
(1S)-1-Cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride ≥98%
(1S)-1-Cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride
Formel:
C₅H₈F₃N·ClH Molecular Weight: 175,58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26569801 CAS-Nummer: 1338377-73-3 |