6-Hydroxy-1,1,1-trifluorohexane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540092-500MG
APOSPC540092-500MGEA 1220 EUR
APOSPC540092-500MG
6-Hydroxy-1,1,1-trifluorohexane 95%
6-Hydroxy-1,1,1-trifluorohexane
Formel: C₆H₁₁F₃O
Molecular Weight: 156.146 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02262193
CAS-Nummer: 65611-47-4