7-Fluoroindoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540097-250MG
APOSPC540097-250MGEA
144
EUR
APOSPC540097-250MG
7-Fluoroindoline 95%
7-Fluoroindoline
Formel:
C₈H₈FN·ClH Molecular Weight: 173,615 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09041825 CAS-Nummer: 769966-04-3 |