α-Chlor-2,5-difluortoluol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC5408-100G PC5408-25G PC5408-5G
APOSPC5408-100GEA 464 EUR
APOSPC5408-100G APOSPC5408-25G APOSPC5408-5G
α-Chlor-2,5-difluortoluol 97%
α-Chlor-2,5-difluortoluol
Formel: C₇H₅ClF₂
Molecular Weight: 162.57 g/mol
Siedepunkt: 62…64 °C/14mmHg
Dichte: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01090989
CAS-Nummer: 495-07-8
UN: 1760
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR