4-Brom-2-fluorbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC5417-1G
APOSPC5417-1GEA
23.2
EUR
APOSPC5417-1G
4-Brom-2-fluorbenzolsulfonamid
4-Brom-2-fluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₅BrFNO₂S |
MDL:
MFCD03094291 CAS-Nummer: 214210-30-7 |