2,3,4,5,6-Pentafluoranilin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Aminopentafluorbenzol

PC5420-100G
APOSPC5420-100GEA 256 EUR
APOSPC5420-100G
2,3,4,5,6-Pentafluoranilin
2,3,4,5,6-Pentafluoranilin
Formel: C₆H₂F₅N
Molecular Weight: 183,08 g/mol
Siedepunkt: 153…157 °C
Schmelzpunkt: 33…37 °C
Dichte: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007643
CAS-Nummer: 771-60-8
EINECS: 212-234-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR