Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5424-100G
PC5424-25G
APOSPC5424-100GEA
1260
EUR
APOSPC5424-100G
APOSPC5424-25G
Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Perfluoro(tetrahydrofuran)
Formel:
C₄F₈O Siedepunkt: –0,8 °C Schmelzpunkt: –85 °C Dichte: 1,52 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00465561 CAS-Nummer: 773-14-8 UN: 3163 ADR: 2.2, |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...