Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5424-100G PC5424-25G
APOSPC5424-100GEA 1260 EUR
APOSPC5424-100G APOSPC5424-25G
Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Perfluoro(tetrahydrofuran)
Formel: C₄F₈O
Siedepunkt: –0,8 °C
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00465561
CAS-Nummer: 773-14-8
UN: 3163
ADR: 2.2,

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR