2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-DL-Phg(2-CF₃)-OH, 2-[Amino(carboxy)methyl]benzotrifluoride, 2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, Amino[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
PC5438-1G
PC5438-500MG
PC5438-5G
PC5438-10G
APOSPC5438-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5438-1G
APOSPC5438-500MG
APOSPC5438-5G
APOSPC5438-10G
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine 97%
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02662403 CAS-Nummer: 240490-00-0 |