Pentafluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5440-5G
APOSPC5440-5GEA 36.4 EUR
APOSPC5440-5G
Pentafluorbenzaldehyd 98%
Pentafluorobenzaldehyde
Derivatising agent for analysis of primary amines by GC.
Formel: C₇HF₅O
Siedepunkt: 164…166 °C
Schmelzpunkt: 24…28 °C
Dichte: 1,588 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003303
CAS-Nummer: 653-37-2
EINECS: 211-502-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III