2-Chlor-6-fluorzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlor-6-fluorcinnamsäure, 3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)propensäure
PC5447-5G
APOSPC5447-5GEA
23.2
EUR
APOSPC5447-5G
2-Chlor-6-fluorzimtsäure 98%
2-Chlor-6-fluorzimtsäure
Formel:
C₉H₆ClFO₂ Molecular Weight: 200,6 g/mol Schmelzpunkt: 164…172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051582 CAS-Nummer: 392-22-3 |