2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5448-1G
PC5448-25G
PC5448-5G
PC5448-10G
APOSPC5448-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5448-1G
APOSPC5448-25G
APOSPC5448-5G
APOSPC5448-10G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel:
C₇H₂ClF₃N₂ Siedepunkt: 74…76 °C/0,8mmHg Schmelzpunkt: 36…38 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01862660 CAS-Nummer: 386704-06-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...