2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5448-1G PC5448-25G PC5448-5G PC5448-10G
APOSPC5448-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5448-1G APOSPC5448-25G APOSPC5448-5G APOSPC5448-10G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇H₂ClF₃N₂
Siedepunkt: 74…76 °C/0,8mmHg
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862660
CAS-Nummer: 386704-06-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR