2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5449-1G PC5449-25G PC5449-5G
APOSPC5449-1GEA 0 EUR
APOSPC5449-1G APOSPC5449-25G APOSPC5449-5G
2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane 97%
2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane
Formel: C₃F₇IO
Siedepunkt: 47,5 °C
Dichte: 2,086 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00155969
CAS-Nummer: 1561-52-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR