6-Fluor-m-kresol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Fluor-2-hydroxy-4-methylbenzol, 4-Fluor-3-hydroxytoluol, 2-Fluor-5-methylphenol

PC5456-100G PC5456-25G PC5456-5G
APOSPC5456-100GEA 220 EUR
APOSPC5456-100G APOSPC5456-25G APOSPC5456-5G
6-Fluor-m-kresol 98%
6-Fluor-m-kresol
Formel: C₇H₇FO
Molecular Weight: 126.13 g/mol
Siedepunkt: 172…174 °C
Dichte: 1.155 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190101
CAS-Nummer: 63762-79-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR